Print…
Medidores multiparâmetros portáteis, MultiLine® Multi 3620 IDS/3630 IDS
Fornecedor: WTW
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 1730 EUR
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Medidores multiparâmetros portáteis, MultiLine® Multi 3620 IDS/3630 IDS
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Estes medidores de precisão compactos digitais permitem medições de pH, ORP, condutividade, oxigénio dissolvido (OD) e turbidez. O Multi 3620 IDS possui duas entradas para medição enquanto o Multi 3630 IDS possui três entradas. Os canais de medição podem ser combinados para os mesmos ou para diferentes parâmetros. O design robusto e à prova de água tornam os medidores ideais para medições no campo e no laboratório.
  • Simultaneous measurement of two or three parameters
  • MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
  • QSC function for optimum tracking of sensor quality
  • CMC function (continuous measurement control) enables you instantly evaluate the current measured value
  • Calibration records with history and additional information are stored in IDS sensors
  • Automatic sensor recognition (IDS sensors only) enables usage of different IDS sensors on one meter without recalibration
  • Meters can be used with IDS sensors (standard or wireless ready) and with analogue sensors (optional IDS adapter required)
  • Available as sets in cases with sensors and accessories
Wireless: com os adaptadores, os sensores IDS com cabeças de conexão (variante P) podem ser conectados por wireless a esses medidores. O funcionamento sem cabos é muito conveniente para locais de difícil acesso.
Fornecimento: Meters only (without sensors) are supplied with 4 NiMH rechargeable batteries (1,2 V Mignon type AA), USB cable (A plug on mini B plug), power pack, short instructions, detailed operating manual (4 languages), CD-ROM with USB drivers, manual and Software MultiLab® Importer.
The sets also include sensors and/or specific accessories.
Please note: A wireless module for the sensor and for the meter is required for the wireless operation. These modules need to be ordered separately.