Print…
Botas de segurança de inverno, atacadores, uvex quatro pro, 8402
Fornecedor: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 131 EUR
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Botas de segurança de inverno, atacadores, uvex quatro pro, 8402
Sapatos e botas
Botas de segurança antiestáticas, resistentes e confortáveis, fabricadas em couro superior resistente à água, com zona do tornozelo e pala almofadadas e sola PUR de densidade dupla de limpeza automática e antiderrapante (4,5 mm, resistente ao calor até 120 °C, ao óleo e petróleo, sem silicone).
  • Climazone technology for improved comfort
  • Warm fleece lining
  • Removable, anti-static insole with a moisture control system creates a superior foot climate and improved comfort
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Sole offers integrated heel support
  • Smooth running, dirt resistant lacing system
  • Foam scuff cap for additional protection
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Cor: preto
Certificações: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC