Print…
Sulfato de cobre (II), anidro 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 24.9 EUR
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Sulfato de cobre (II), anidro 98%, puro
Sulfato de cobre (II)
Fórmula: CuSO₄
Peso Molecular: 159.61 g/mol
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010981
Número CAS: 7758-98-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722
Encomendar
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm