Print…
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427690010 427690050
ACRO427690010EA 35.6 EUR
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₃S
Ponto de Fusão: 137…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075678
Número CAS: 4347-31-3
Encomendar
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %