Print…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427630010 427630050
ACRO427630010EA 106 EUR
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216584
Número CAS: 17325-26-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %