Print…
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427610010 427610100
ACRO427610010EA 39.2 EUR
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075058
Número CAS: 14338-36-4
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %