Print…
Diisocianato de isoforona 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloexilo
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 165 EUR
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Diisocianato de isoforona 98+%
Diisocianato de isoforona
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 222.29 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C (10 mmHg)
Ponto de Inflamação: 163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064956
Número CAS: 4098-71-9
UN: 2290
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)