Print…
Isovaleronitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
427560050 427560250
ACRO427560050EA 48.7 EUR
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₅H₉N
Ponto de ebulição: 128…130 °C (730 mmHg)
Densidade: 0,795 g/cm³
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001944
Número CAS: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %