Print…
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
427451000 427458000
427451000.EA 112 EUR
427451000. 427458000.
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Fórmula: C₅H₉BrMg
Peso Molecular: 173.34 g/mol
Ponto de ebulição: 35 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.996 g/cm³
Ponto de Inflamação: –38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209569
Número CAS: 33240-34-5
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M