Print…
Methylmagnesium Iodide 3 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
427401000 427408000
427401000.EA 97.1 EUR
427401000. 427408000.
Methylmagnesium Iodide 3 M em éter dietílico, AcroSeal®
Methylmagnesium Iodide
Appearance: Yellow to grey to brown Clear to hazy solution
Fórmula: CH₃IMg
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001026
Número CAS: 917-64-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Yellow to grey to brown Clear to hazy solution
Strength 2.85 to 3.50 M
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %