Print…
Etilenodiamina 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
427261000 427268000
427261000.EA 119 EUR
427261000. 427268000.
Etilenodiamina 99+%, AcroSeal®
Etilenodiamina
Fórmula: C₂H₈N₂
Ponto de ebulição: 117 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11 °C
Densidade: 0,898 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA