Print…
Benzilamina 99.5+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Aminotoluene
427231000 427238000
427231000.EA 70.8 EUR
427231000. 427238000.
Benzilamina 99.5+%, AcroSeal®
Benzilamina
Fórmula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008106
Número CAS: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %