Print…
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
427221000 427228000
427221000.EA 77.6 EUR
427221000. 427228000.
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, AcroSeal®
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered