Print…
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 67.9 EUR
427141000. 427148000.
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Triisopropyl borate
Fórmula: C₉H₂₁BO₃
Ponto de ebulição: 139 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,814 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008872
Número CAS: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %