Print…
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-4-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, (4-Bromophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
427090050 427090250
ACRO427090050EA 58.4 EUR
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₁₂H₁₉BrOSi
Ponto de ebulição: 137 °C (25 mmHg)
Densidade: 1,174 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239382
Número CAS: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure