Print…
Hexyl chloroformate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexyl carbonochloridate
427040050 427040250
ACRO427040050EA 78 EUR
ACRO427040050 ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Fórmula: C₇H₁₃ClO₂
Peso Molecular: 164.6299 g/mol
Ponto de ebulição: 60…61 °C (7 mmHg)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000651
Número CAS: 6092-54-2
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %