Print…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
427020010 427020050
ACRO427020010EA 42.1 EUR
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02261771
Número CAS: 52289-54-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure