Print…
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
426850010 426850050
ACRO426850010EA 33.8 EUR
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂Si
Ponto de ebulição: 85 °C (1 mmHg)
Densidade: 0,909 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411307
Número CAS: 55145-45-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %