Print…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
426830050 426830250
ACRO426830050EA 143 EUR
ACRO426830050 ACRO426830250
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Fórmula: C₄H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863616
Número CAS: 146374-27-8
Encomendar
Appearance White to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)