Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
426801000 426808000
426801000.EA 58.1 EUR
426801000. 426808000.
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 1 M em THF, AcroSeal®
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M