Print…
Reagente de Cleland 1 M em água para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
426380100 426380500 426382500
ACRO426380100EA 31.7 EUR
ACRO426380100 ACRO426380500 ACRO426382500
Reagente de Cleland 1 M em água para bioquímica
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
UN: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.90 to 1.10 M
UV at 500 nm A: ≤0.05