Print…
tert-butanolato de potássio 20% (w/w) 1.6-1.7 M em THF, AcroSeal®, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428791000 428798000
428791000.EA 204 EUR
428791000. 428798000.
tert-butanolato de potássio 20% (w/w) 1.6-1.7 M em THF, AcroSeal®, puro
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M