Print…
Carbonato de dimetilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428730010 428731000
428730010.EA 147 EUR
428730010. 428731000.
Carbonato de dimetilo, extra seco 99+%, AcroSeal®
Carbonato de dimetilo
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2…4 °C
Densidade: 1,069 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008420
Número CAS: 616-38-6
UN: 1161
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA