Print…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
426310010 426310050
ACRO426310010EA 61.5 EUR
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039884
Número CAS: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure