Print…
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 30 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 73 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026337
Número CAS: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %