Print…
Dimethyl chlorophosphate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
426140050 426140250
ACRO426140050EA 77.4 EUR
ACRO426140050 ACRO426140250
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dimethyl chlorophosphate
Fórmula: C₂H₆ClO₃P
Ponto de ebulição: 80 °C (25 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00117904
Número CAS: 813-77-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %