Print…
tert-butanolato de potássio 1 M em tert-butanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
426121000 426128000
426121000.EA 87.2 EUR
426121000. 426128000.
tert-butanolato de potássio 1 M em tert-butanol, AcroSeal®
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Densidade: 0.82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %