Print…
Ammonium sulphide 20% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
426080010 426081000
ACRO426080010EA 255 EUR
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammonium sulphide 20% em água
Ammonium sulphide
Fórmula: H₈N₂S
Peso Molecular: 68.14 g/mol
Ponto de Fusão: -18
Densidade: 0.99
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010892
Número CAS: 12135-76-1
UN: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560
Encomendar
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %