DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
426020010
426020050
ACRO426020010EA
135
EUR
ACRO426020010
ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Fórmula:
C₁₆H₂₀N₂O₈ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00049059 Número CAS: 68528-80-3 |
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |