Print…
Metanolato de sódio 30% (w/w) 5.4 M em metanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428361000 428368000
428361000.EA 35.1 EUR
428361000. 428368000.
Metanolato de sódio 30% (w/w) 5.4 M em metanol, AcroSeal®
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Ponto de Fusão: 1…5 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
UN: 1289
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %