Print…
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (SO₃ ativo)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
425850050 425850250
ACRO425850050EA 42.7 EUR
ACRO425850050 ACRO425850250
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (SO₃ ativo)
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Fórmula: C₃H₇NO₄S
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Ponto de Inflamação: >120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043411
Número CAS: 29584-42-7
EINECS: 249-701-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥47.0 % (as SO3)