Print…
6-Carboxyfluorescein 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 124 EUR
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Fórmula: C₂₁H₁₂O₇
Peso Molecular: 376.32 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036873
Número CAS: 3301-79-9
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure