Print…
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
425740010 425740050
ACRO425740010EA 52.9 EUR
ACRO425740010 ACRO425740050
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Appearance: White to tan Solid
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00630580
Número CAS: 2746-19-2
Encomendar
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥94 %