Print…
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
428150010 428150050
ACRO428150010EA 50.2 EUR
ACRO428150010 ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Fórmula: C₈H₁₀OS
Ponto de ebulição: 113…114 °C (2,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…46 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075175
Número CAS: 934-72-5
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure