Print…
Ethylaluminium dichloride 1.8 M em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428041000 428048000
428041000.EA 82.1 EUR
428041000. 428048000.
Ethylaluminium dichloride 1.8 M em tolueno, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Fórmula: C₂H₅AlCl₂
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000457
Número CAS: 563-43-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 23 to 27 %