Print…
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428031000 428038000
428031000.EA 86.8 EUR
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M em THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesium chloride
Fórmula: C₈H₁₇ClMg
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000476
Número CAS: 38841-98-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)