Print…
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
425690010 425690050
ACRO425690010EA 86.3 EUR
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 120…121 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,835 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009985
Número CAS: 4516-90-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %