Print…
2,3-Diaminophenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
425680010 425680050
ACRO425680010EA 74.6 EUR
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075199
Número CAS: 59649-56-8
Encomendar
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %