Print…
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
427890010 427890050
ACRO427890010EA 64.6 EUR
ACRO427890010 ACRO427890050
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Peso Molecular: 233.49 g/mol
Ponto de ebulição: 162…166 °C (20 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00832993
Número CAS: 5000-66-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %