Print…
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
373300050 373300250
ACRO373300050EA 84.9 EUR
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₂S
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016617
Número CAS: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %