Print…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397720010 397720050
ACRO397720010EA 15.7 EUR
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094488
Número CAS: 123855-51-6
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %