Print…
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397590010 397590100
ACRO397590010EA 37.3 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 76…78 °C (9 mmHg)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239506
Número CAS: 25662-28-6
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %