Print…
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 30 EUR
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128003
Número CAS: 1123-56-4
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %