Print…
2-Iodopyrazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397530010 397530050
ACRO397530010EA 45.5 EUR
ACRO397530010 ACRO397530050
2-Iodopyrazine 97%
2-Iodopyrazine
Fórmula: C₄H₃IN₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C (34 mmHg)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319019
Número CAS: 32111-21-0
Encomendar
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %