Print…
Magnesium ethanolate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 36.6 EUR
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Magnesium ethanolate 98%
Magnesium ethanolate
Fórmula: C₄H₁₀MgO₂
Peso Molecular: 114.43 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009060
Número CAS: 2414-98-4
UN: 3205
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %