Print…
3-Bromobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 26.9 EUR
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Bromobenzoyl chloride 97%
3-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de ebulição: 74,5…75 °C (0.5 mmHg)
Densidade: 1,666 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000669
Número CAS: 1711-09-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %