Print…
6-Bromoindole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 130 EUR
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Fórmula: C₈H₆BrN
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238550
Número CAS: 52415-29-9
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %