Print…
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco sobre peneira molecular 99+% estabilizada, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
396630010 396631000
396630010.EA 220 EUR
396630010. 396631000.
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco sobre peneira molecular 99+% estabilizada, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005367
Número CAS: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm