Print…
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
397200010 397201000
397200010.EA 213 EUR
397200010. 397201000.
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005367
Número CAS: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm