Print…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
395790050 395790250
ACRO395790050EA 58.4 EUR
ACRO395790050 ACRO395790250
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 89…91 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051677
Número CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥96.0 % (derivatized)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure